Learn More
CMPF, TRC
Código de producto. 30133945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133945 5 mg 5 miligramos
30011781 10 mg 10 miligramos
30009994 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5950005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86879-39-2
Fórmula molecular C12H16O5
Peso molecular (g/mol) 240.25
Sinónimo 3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic Acid, 3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic Acid, Propylurofuranic Acid, 2-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-propylfuran-3-carboxylic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-carboxietil)-4-metil-5-propil-furano-3-carboxílico
SMILES CCCc1oc(CCC(=O)O)c(C(=O)O)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CMPF
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0998
Porcentaje de pureza >95%