Learn More
CMPDA, MedChemExpress
Código de producto. 16435228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435228 10 mg 10 miligramos
16427947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16435228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12508
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress CMPDA is a positive allosteric modulator of AMPA receptors with EC50s of 45.4 (plusmn) 4.2 nM/63.4 (plusmn) 5.6 nM for GluA2i/GluA2o receptor.
CMPDA is a positive allosteric modulator of AMPA receptors with EC50s of 45.4 (plusmn) 4.2 nM/63.4 (plusmn) 5.6 nM for GluA2i/GluA2o receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CMPDA
CAS 380607-77-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H28N2O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.58 mM)
SMILES O=S(NCCC1=CC=C(CCNS(=O)(C(C)C)=O)C=C1)(C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 376.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.53
Porcentaje de pureza 97.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation