Learn More
Tocris Bioscience™ CMPD101
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18744519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18744519 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18744519 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5642/10
Potent and selective GRK2/3 inhibitor
CMPD101 is a potent and selective GRK2/3 inhibitor (IC50 values are 32 and 54 nM for GRK3 and GRK2, respectively). Exhibits selectivity for GRK2/3 over GRK1/5. Reduces DAMGO -induced desensitization and internalization of μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide
CAS 865608-11-3
Cantidad 10 mg
Objetivo G Protein (Heterotrimeric) Inhibitors
Fórmula molecular C24H21F3N6O
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.46
Pureza >98%