Learn More
CMPD101, TRC
Código de producto. 30365374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365374 2.5 mg -
30362020 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5949502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865608-11-3
Fórmula molecular C24H21F3N6O
Peso molecular (g/mol) 466.46
Sinónimo 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide, Takeda101
Nombre IUPAC 3-[(4-metil-5-piridina-4-il-1,2,4-triazol-3-il)metilamino]-N-[[2-(trifluorometil)fenil]metil]benzamida
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F)C2=CC=CC(NCC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CMPD101
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21F3N6O/c1-33-21(31-32-22(33)16-9-11-28-12-10-16)15-29-19-7-4-6-17(13-19)23(34)30-14-18-5-2-3-8-20(18)24(25,26)27/h2-13,29H,14-15H2,1H3,(H,30,34)