Learn More
Skytec™ Mono CMBH
Código de producto. 31702839 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31702839 XS paquete de 10
31702835 Pequeño paquete de 10
31702836 Mediano paquete de 10
31702823 Grande paquete de 10
31702827 Extra grande paquete de 10
31702832 XXL paquete de 10
31702821 XXXL paquete de 10
31702825 XXXXL paquete de 10
31702822 5X-Grande paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31702839 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor CCCMB/001300/GN0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.84€
    1249.37€ / paquete de 10
    Ahorro 351.47€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las prendas Chemmaster ofrecen una fuerte resistencia adecuada para una amplia gama de tareas de manipulación de productos químicos.
  • Cremallera con anilla para poner y quitar fácilmente los guantes
  • Cierre con doble perno resistente a las tormentas para una mayor protección.
  • Capucha compatible con casco
  • Manga raglán para una mayor libertad de movimiento.
  • La prenda se puede reutilizar si no está contaminada ni dañada.
  • Costuras cosidas y soldadas por alta frecuencia
  • Probado para ASTM F903
Especificaciones
Color Verde
Hood Type Adjuntas
Material PVC
Tamaño XS
Estilo de tobillo Piezas sueltas
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Estándar
Tipo de producto Ropa de protección química
Tipo de costura Soldado