Learn More
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Descripción
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLRN3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CLRN3 |
| N.º de referencia del gen | Q8NCR9 |
| Alias de gen | clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1 |
| Símbolos de los genes | CLRN3 |
| Mostrar más |