missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLPTM1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15731181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15731181 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15731181 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553236

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LNVEDFDVES KFERTVNVSV PKKTRNNGTL YAYIFLHHAG VLPWHDGKQV HLVSPLTTYM VPKPEEINLL TGESDTQQIE AEKKPTSALD EPVSHWRPRL ALNVMADNFV FDGSSLPADV HRYMKMIQLG KTVHYL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 93%.

CLPTM1L enhances cisplatin-mediated apoptosis, when overexpressed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLPTM1L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CLPTM1L
N.º de referencia del gen Q96KA5
Alias de gen C130052I12Rik; cisplatin resistance related protein CRR9p; cisplatin resistance-related protein 9; Cleft lip and palate transmembrane protein 1-like protein; CLPTM1 like; Clptm1l; CLPTM1-like; CLPTM1-like protein; CRR9; CRR9p; RGD1307896
Símbolos de los genes CLPTM1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CLPTM1L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91069).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.