Learn More
Mezcla de calibración CLP SVOC 512 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328290 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328290 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000512DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
CAS 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2
Nombres de analitos o componentes 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Acenaphthene 2000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL∣Anthracene 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Benz[a]anthracene 2000 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 2000 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 2000 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 2000 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 2000 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Chrysene 2000 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣Fluorene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenanthrene 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL∣Pyrene 2000 μg/mL