Learn More
Mezcla de volátiles D, Alto nivel, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15255986 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255986 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 15255986 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPVDH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    45.28€ / 1 ml
    Ahorro 2.82€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2-Butanona78-93-32000μg/ml
2-Hexanona591-78-62000μg/ml
4-Metil-2-pentanona108-10-12000μg/ml
Acetona67-64-12000μg/ml
Disulfuro de carbono75-15-02000μg/ml
cis-1,2-Dicloroetano156-59-22000μg/ml
p-Xileno106-42-32000μg/ml
Estireno100-42-52000μg/ml
Acetato de vinilo108-05-42000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Nombre de nota Para CLP SOW 2/88 y 3/92
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para métodos de la EPA CLP de EE. UU.
Nombres de analitos o componentes Acetone; 2-Butanone; Carbon Disulfide; cis-1,2-Dichloroethene; 2-Hexanone; 4-Methyl-2-pentanone; Styrene; Vinyl acetate; p-Xylene
Técnica GC-MS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Elemento Acetona, 2-butanona, Disulfuro de carbono, cis-1,2-Dicloroetano, 2-hexanona, 4-metil-2-pentanona, Estireno, Acetato de vinilo, p-Xileno
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, hexan-2-one, 4-methylpentan-2-one, carbon disulphide, styrene
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio