Learn More
Mezcla equilibrada de semivolátiles - opción A, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12946946 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12946946 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12946946 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SVX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.38€
    46.23€ / 1 ml
    Ahorro 9.15€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
3-metilfenol108-39-42000 μg/ml
Anilina62-53-32000 μg/ml
Azobenceno103-33-32000 μg/ml
Carbazol86-74-82000 μg/ml
N-Nitrosodimetilamina62-75-92000 μg/ml
Piridina110-86-12000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semi-Volatile Balance Mix - Option A
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
Métodos Para el método 8270C de la EPA de EE. UU.
Nombres de analitos o componentes Aniline; Azobenzene; Carbazole; 3-Methylphenol; N-Nitrosodimethylamine; Pyridine
Técnica GC-MS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Elemento Anilina, Azobenceno, Carbazol, 3-metilfenol, N-Nitrosodimetilamina, Piridina
Solvent or Matrix Cloruro de metileno
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio