Learn More
Patrón de sustitutos de ácidos, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12799705 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
12799705 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 12799705 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPSSA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,4,6-Tribromofenol118-79-62000μg/ml
2-Fluorofenol367-12-42000μg/ml
Fenol-d613127-88-32000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Surrogate Standard
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 118-79-6
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 625, CLP
Nombres de analitos o componentes 2-Fluorophenol; Phenol-d5; 2,4,6-Tribromophenol
Fórmula molecular C6H3Br3O
Número MDL MFCD00002150
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Elemento 2-Fluorophenol, Phenol-d5, 2,4,6-Tribromophenol
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromofenol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:47696
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ACID SURRS for CLP 2-88 SOW
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio