Learn More
Norma de calibración de instrumentos CLP 1: Ag a 200; Estar @ 400; Cd@500; Ba, Co, Cu, Fe, Manganeso, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Norma de calibración de instrumentos CLP 1: Ag a 200; Estar @ 400; Cd@500; Ba, Co, Cu, Fe, Manganeso, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 50 mL |