Learn More
ClozapineClozapine N-oxide, MedChemExpress
Código de producto. 16493317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493317 50 mg 50 miligramos
16457308 10 mg 10 miligramos
16419817 5 mg 5 miligramos
16467256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17366
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Clozapine N-oxide is a major metabolite of Clozapine and a human muscarinic designer receptors (DREADDs) agonist. Clozapine N-oxide activates the DREADD receptor hM3Dq and hM4Di. Clozapine N-oxide can cross the blood-brain barrier. Clozapine is a potent dopamine antagonist and also a potent and selective muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM) agonist.
Clozapine N-oxide is a major metabolite of Clozapine and a human muscarinic designer receptors (DREADDs) agonist. Clozapine N-oxide activates the DREADD receptor hM3Dq and hM4Di. Clozapine N-oxide can cross the blood-brain barrier. Clozapine is a potent dopamine antagonist and also a potent and selective muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ClozapineClozapine N-oxide
Forma física Solid
CAS 34233-69-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19ClN4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.70 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O-][N+]1(C)CCN(C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=CC=CC=C42)CC1
Peso molecular (g/mol) 342.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.82
Porcentaje de pureza 99.25%