Learn More
Clozapina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534264 1 g 1 g
16544264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534264 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464280010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5786-21-0
Fórmula molecular C18H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 326.83
Clave InChI ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 6-cloro-10-(4-metilpiperazin-1-il)-2,9-diazatriciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1,3,5,7,10,12,14-heptaeno
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine
Punto de fusión 182.0°C to 185.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.82
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Clozapine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Clozapine