Learn More
N-óxido de clozapina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de clozapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clozapine N-oxide |
| CAS | 34233-69-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Clozapine N-oxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, N-oxide (8CI), 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina |
| Mostrar más |