Learn More
R&D Systems™ Clozapine N-oxide
Código de producto. 30001356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001356 50 mg 50 miligramos
30001355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001356 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4936/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.95€
    838.95€ / 50 miligramos
    Ahorro 119.00€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Activator of muscarinic DREADDs
Metabolite of clozapine (Cat. No. 0444). Activates human muscarinic designer receptors (DREADDs) in vitro. Silences hippocampal neurons expressing hM4 DREADDs in vitro. Activates Gs-linked DREADDS- AgRP in mice via intracerebroventricular (i.c.v) injection. Shown to be a P-glycoprotein (P-gp) efflux pump substrate. Other potent and selective hM3Dq DREADD agonists available: DREADD agonist 21 and Perlapine .
Water soluble salt also available.
This product contains 1 molar equivalent of ethanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34233-69-7
Fórmula molecular C18H19ClN4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine N-oxide
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.82
Pureza >99%
Peso molecular 342.827