Learn More
Clozapina, Mikromol™
Código de producto. 18020010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18020010 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18020010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0480.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clozapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine
CAS 5786-21-0
Nombres de analitos o componentes Clozapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 Cl N4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nombre IUPAC 3-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 326.82
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326,1298 g/mol