Learn More
Clozapina, Lipomed
Código de producto. 30461631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461631 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461631 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCLZ977FB10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Clozapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine
CAS 5786-21-0
Nombres de analitos o componentes Clozapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 Cl N4
Sinónimo 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nombre IUPAC 3-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)-11 H-benzo[b][1,4 ]benzodiazepina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 326.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326,1298 g/mol