Learn More
Clozapina, Lipomed
Descripción
Clozapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clozapine |
| CAS | 5786-21-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Clozapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl N4 |
| Sinónimo | 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)-11 H-benzo[b][1,4 ]benzodiazepina |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |