Learn More
Clozapina-d8, TRC
Código de producto. 30362885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30362885 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5875021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine-D8
CAS 1185053-50-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H11D8ClN4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-d8)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, HF-1854-d8, Liponex-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,21H,8-11H2,1H3/i8D2,9D2,10D2,11D2
SMILES CN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=C2C=CC=C4
Nombre IUPAC 3-cloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metilpiperazin-1-il)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 334.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.18
Porcentaje de pureza >95