Learn More
Clozapina-d4, TRC
Código de producto. 30353829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353829 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58750410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine-D4
CAS 204395-52-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 2H4 H15 Cl N4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Clozapine-D4, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,6,6-d4)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2
SMILES [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Nombre IUPAC 3-cloro-6-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-metilpiperazin-1-il)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 330.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1549
Porcentaje de pureza >95