Learn More
Clozapina-D4 0,1 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clozapine-D4 |
| CAS | 204395-52-8 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C18 2H4 H15 Cl N4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Clozapine-D4, 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,6,6-d4)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-(2,2,6,6-tetradeuterio-4-metilpiperazin-1-il)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 330.85 |
| Mostrar más |