Learn More
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™
Potent, selective muscarinic antagonist
95.65€ - 285.00€
| CAS | 5786-21-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H19ClN4 |
| Peso molecular (g/mol) | 326.828 |
| Número MDL | MFCD00153785 |
| Clave InChI | ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina |
| PubChem CID | 2818 |
| Nombre IUPAC | 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15494159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MB |
25mg |
106.00€ 95.65€ / 25 miligramos Ahorro 10.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MC |
100mg |
285.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
| C18H19ClN4 | |
| MFCD00153785 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
Specifications
| Clozapine | |
| C18H19ClN4 | |
| UN2811 | |
| clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina | |
| CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl | |
| 326.828 | |
| 326.83 |
| 5786-21-0 | |
| MFCD00153785 | |
| 14,2423 | |
| ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine | |
| 2818 | |
| ≥98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H361-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H341-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-313-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HP1750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures