Learn More
Clozapine, 97%
Código de producto. 15494159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494159 25 mg 25 miligramos
15404169 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61583.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.30€
    95.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 21.65€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Potent, selective muscarinic antagonist | CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.828 g/mol
Potent, selective muscarinic antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5786-21-0
Fórmula molecular C18H19ClN4
Peso molecular (g/mol) 326.828
Número MDL MFCD00153785
Clave InChI ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
PubChem CID 2818
Nombre IUPAC 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clozapine
Punto de fusión 182°C to 184°C
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 14,2423
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.83
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Solid