Learn More
Clozapina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Descripción
Clozapina 1,0 mg/ml en acetonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clozapine |
| CAS | 5786-21-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Clozapine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-(4-metilpiperazin-1-il)-11 H-benzo[b][1,4 ]benzodiazepina |
| Mostrar más |