Learn More
Cloxyfonac, MedChemExpress
Código de producto. 16473407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473407 50 mg 50 miligramos
16467378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17527
MedChemExpress Cloxyfonac is a plant growth regulator and a chemical transformation product; Pesticide agent.
Cloxyfonac is a plant growth regulator and a chemical transformation product
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxyfonac
CAS 6386-63-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9ClO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (577.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(Cl)C=C1CO
Peso molecular (g/mol) 216.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.62
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid