Learn More
Cloxiquina, Mikromol™
Product Code. 17940686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17940686 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17940686 Supplier Mikromol Supplier No. MM0391.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloxiquina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cloxiquine
CAS 130-16-5
Nombres de analitos o componentes Cloxiquine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5-cloroquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 179.6
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,0138 g/mol