Learn More
Cloxiquina, LoGiCal
Código de producto. 30458693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458693 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458693 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0391.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxiquine
CAS 130-16-5
Nombres de analitos o componentes Cloxiquine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5-cloroquinolin-8-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 179.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,0138 g/mol