Learn More
Sal Sódica de Cloxacilina, TRC
Código de producto. 30003806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003806 5 g 5 g
30012539 10 g 10 g
17924765 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5874605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 642-78-4
Fórmula molecular C19 H17 Cl N3 O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 457.86
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylpenicillin sodium salt, Ankerbin, Austrastaph, BRL 1621 sodium salt, Cloxacillin sodium, Cloxacillin sodium salt, Cloxapen, Ekvacillin, Gelstaph, Monosodium cloxacillin, Orbenin, Orbenin sodium, Prevencilina P, Prostaphilin A, Prostaphlin A, Sodium 3-(O-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylpenicillin, Sodium cloxacillin, Sodium orbenin, Sodium syntarpen, Staphybiotic, Syntarpen sodium salt, Tegopen, BRL-1621
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-clorofenilo)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxacillin Sodium
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.0475