Descripción
La cloxacilina se une a ciertas proteínas de fijación de penicilina (PBPs), lo que produce la lisis celular. La lisis celular está mediada por enzimas autolíticas de la pared celular bacteriana. Puede interferir con los inhibidores de la autolisina. La cloxacilina tiene numerosos usos antibióticos:
- Para tratar las infecciones causadas por estafilococos resistentes a la penicilina G
- En los estudios del uso de antibióticos tópicos para heridas por quemaduras y traumatismos
- Como inhibidor de β-lactamasa de AmpC en combinación con antibióticos β-lactámicos
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Polvo |
| CAS | 7081-44-9 |
| pH | 6.0 to 7.5 (literature) |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C19H19ClN3NaO6S |
| Sinónimo | 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] pencillin, cloxacillin sodium |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water (200mg + 4 mL, clear colorless to faint yellow solution) and methanol; soluble in alcohol, ethylene gycol, ethyl, and pyridene. |
| Clave InChI | KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M |
| SMILES | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | Sodio;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato;hidrato |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cloxacillin Sodium Salt
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Cloxacillin Sodium Salt