Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacilina, sal sódica monohidrato
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal sódica monohidratada de cloxacilina es un derivado clorado de oxacilina que muestra actividad antibiótica resistente a la β-lactamasa
•Este compuesto inhibe la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión a proteínas de unión a la penicilina (PBP), lo que da lugar a lisis celular, mediada por enzimas autolíticas de pared celular bacteriana
Aplicaciones
• La sal sódica monohidratada de cloxacilina se dirige a las bacterias grampositivas y es eficaz contra los estafilococos que producen β-lactamasa
• Actúa in vitro contra estafilococos gramresistentes y gramsensibles a la penicilina, algunos estreptococos y neumococos
• Este compuesto se utiliza comúnmente en estudios in vivo e in vitro como inhibidor de la β-lactamasa AmpC en combinación con antibióticos β-lactámicos
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Cloxacillin sodium salt monohydrate |
| Tipo | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Agua | 3.0 to 5.0% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.88 |
| Porcentaje de pureza | ≥94% (HPLC) |
Sicurezza e movimentazione
- Cloxacillin sodium salt monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.