Learn More
Cloxacilina sódica monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17902396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17902396 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17902396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0682.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloxacilina sódica monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxacillin Sodium Monohydrate
CAS 7081-44-9
Nombres de analitos o componentes Cloxacillin Sodium Monohydrate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C19 H17 Cl N3 O5 S . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate, Cloxacillin sodium hydrate, Sodium 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate, Sodium cloxacillin monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC Sodio;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 475.88
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 475,8784 g/mol