Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16468326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468326 100 mg 100 miligramos
16462146 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0466
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Specifications
Nombre del producto químico o material Cloxacillin sodium monohydrate
Forma física Solid
CAS 7081-44-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN3NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (105.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)=NO2)=C2C)N[C@H]3[C@](SC(C)(C)[C@@H]4C(O[Na])=O)([H])N4C3=O.O
Peso molecular (g/mol) 475.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.88
Porcentaje de pureza 98.03%