Learn More
Cloxacilina sódica EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30052460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052460 25 mg 25 miligramos
30051015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0682.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloxacilina sódica EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride
CAS 2734416-95-4
Nombres de analitos o componentes 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C26 H26 F2 N2 . 2[HCl]
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flunarizine Dihydrochloride Imp. C (EP), Flunarizine Imp. C (EP), 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride, Flunarizine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride, 4-Defluoro-2-fluoro-flunarizine dihydrochloride, Cloxacillin Related Compound D, Cloxacillin Sodium Impurity D, Cloxacillin Impurity D, Flunarizine Impurity C Dihydrochloride, (E)-1-[(4-Fluoroohenyl)(2-fluorophenyl)methyl]-4-(cinnamyl)piperazine Dihydrochloride, 1-cinnamyl-4-((2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-23-14-12-22(13-15-23)26(24-10-4-5-11-25(24)28)30-19-17-29(18-20-30)16-6-9-21-7-2-1-3-8-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b9-6+;;
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2F)N3CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC3.Cl.Cl
Nombre IUPAC 1-[(2-fluorofenil)-(4-fluorofenil)metil]-4-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 477.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.1598 g/mol