Learn More
Cloxacilina sódica EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30051015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051015 100 mg 100 miligramos
30052460 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051015 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0682.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloxacilina sódica EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Nombres de analitos o componentes 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C11 H8 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 237.64
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237,0193 g/mol