Learn More
Cloxacilina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311095 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311095 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11692090AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxacillin
CAS 61-72-3
Nombres de analitos o componentes Cloxacillin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O5 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(3-o-Chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-ylamido) penicillanic acid, 6-(5-Methyl-3-o-chlorophenylisoxazole-4-carboxamido) penicillanic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]penicillanic acid, 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarboxamido]penicillanic acid, BRL 1621, Methocillin S, Orbenin Extra Dry Cow, Syntarpen
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27)/t13-,14+,17-/m1/s1
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 435.8813
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0656 g/mol