Learn More
Sal de maleato de clovoxamina (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clovoxamine Maleate Salt(E/Z-Mixture) |
| CAS | 1795135-24-8 |
| Fórmula molecular | C18H25ClN2O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1E/Z)-1-(4-Chlorophenyl)-5-methoxypentanone O-(2-Aminoethyl)oxime Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21ClN2O2.C4H4O4/c1-18-10-3-2-4-14(17-19-11-9-16)12-5-7-13(15)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,16H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b17-14+;2-1- |
| SMILES | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(Cl)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(E)-[1-(4-clorofenil)-5-metoxipentilideno]amino]oxietanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 400.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1401 |