Learn More
Clotrimozol, 99,95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426911 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11426911 100 g
1 options
Código de producto. 11426911 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219894480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9995
Fórmula molecular C22H17ClN2
Cantidad 100 g
Sinónimo clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
Clave InChI VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Nombre IUPAC 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.8
Forma física Polvo cristalino