Learn More
Clotrimazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clotrimazole |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.108 |
| Porcentaje de pureza | >95% |