Learn More
Tocris Bioscience™ Clotrimazole
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18782774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18782774 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18782774 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4096/50
Cytochrome P450 inhibitor; antifungal
Imidazole antimycotic and cytochrome P450 inhibitor. Inhibits Ca2+-activated K+ current (IC50 = 3 μM) and L-type Ca2+ current; increases the firing rate of action potentials. Exhibits antiproliferative activity in vitro and in vivo. Also an inverse agonist of the human constitutive androstane receptor (hCAR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C22H17ClN2
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Pureza >99%
Peso molecular 344.842