Learn More
Clotrimazol, Mikromol™
Descripción
Clotrimazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clotrimazole |
| CAS | 23593-75-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Clotrimazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H17 Cl N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]imidazol |
| Mostrar más |