Learn More
Clotrimazole, MedChemExpress
Código de producto. 16411119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411119 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16411119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10882
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clotrimazole
Forma física Solid
CAS 23593-75-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (144.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(N2C=CN=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 344.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Porcentaje de pureza 99.91%