Learn More
Clotrimazol, LoGiCal
Código de producto. 30459919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459919 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459919 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0015.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Nombres de analitos o componentes Clotrimazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]imidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 344.84
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,108 g/mol