Learn More
Clotrimazol EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Clotrimazol EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzophenone |
| CAS | 3-8-5162 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chlorobenzophenone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2-Chlorophenyl)phenylmethanone (2-Chlorobenzophenone), (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone, Ph Eur Clotrimazole Impurity E, GW 300465X, Clotrimazole Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-clorofenil)-fenilmetanona |
| Mostrar más |