Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazol
Código de producto. 15562223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15562223 5 g 5 g
15572223 25 g 25 g
15582223 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15562223 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455460050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23593-75-1
Fórmula molecular C22H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 344.84
Clave InChI VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Nombre IUPAC 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clotrimazole
Punto de fusión 141.0°C to 145.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Clotrimazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.