Learn More
Clothiapine, TRC
Código de producto. 30006405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006405 10 mg 10 miligramos
30007922 1 mg 1 miligramo
30008129 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58855010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2058-52-8
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 S
Peso molecular (g/mol) 343.87
Sinónimo 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clothiapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.091
Porcentaje de pureza >95%