Learn More
Clothianidin, TRC
Código de producto. 30138476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138476 10 g 10 g
30133643 500 mg 500 miligramos
17932725 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58850010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210880-92-5
Fórmula molecular C6 H8 Cl N5 O2 S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Sinónimo [C(E)]-N-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-N'-methyl-N' '-nitroguanidine, (E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl methyl)-3-methyl-2-nitroguanidine, (E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine, (E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazole-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine, Apacz, Arena, Belay, Celero, Clothianidin, Clutch, Clutch (insecticide), Dantop, Dantotsu, Dantotsu 16WSG, Fullswing, NipsIt, NipsIt Inside, Nipsit Inside Insecticide, Poncho, Poncho 250, Poncho 600, TI 435, TM 44401, Takeloc CLMN 10, Takeloc MC 50 Super, Takeloc MC 50E, Takelock MC 50 super, Titan ST, V 10170
Nombre IUPAC 1-[(2-cloro-1,3-tiozol-5-il)metil]-3-metil-2-nitroguanidina
SMILES CN\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clothianidin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0087
Porcentaje de pureza >95%