Learn More
Clothianidin-d3 (N-metil-d3), TRC
Código de producto. 30366305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366305 5 mg 5 miligramos
30362407 1 mg -
30358039 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5885015MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262776-24-8
Fórmula molecular C6 2H3 H5 Cl N5 O2 S
Peso molecular (g/mol) 252.7
Sinónimo 1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-nitro-3-(trideuteriomethyl)guanidine
Nombre IUPAC 1-[(2-cloro-1,3-tiozol-5-il)metil]-2-nitro-3-(trideuteriometil)guanidina
SMILES [2H]C([2H])([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clothianidin D3 (N'-methyl D3)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0276