Learn More
Clotianidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328566 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328566 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011141AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clothianidin
CAS 210880-92-5
Nombres de analitos o componentes Clothianidin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C6 H8 Cl N5 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)
SMILES CN\C(=N/[N+](=O)[O-])\NCc1cnc(Cl)s1
Nombre IUPAC 1-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-3-metil-2-nitroguanidina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 249.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0087 g/mol