Learn More
Shamrock™ Cinta de tela
Código de producto. 11700474
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 metros
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11700474 Blanco 6 metros
1 options
Código de producto. 11700474 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor SHLT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    66.66€ / 6 metros
    Ahorro 64.34€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Specifications
Tipo de adhesivo Extraíble
Color Blanco
Formato Rollo
Tipo de producto Cinta de tela
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en entornos de alta y baja temperatura
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 6 m x 25 mm
Longitud (métrico) 6 m
Anchura (métrico) 25 mm